Learn More
3-Méthyl-6-nitroindazole, TRC
Code produit 30477209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477209 10 g 10g
30473356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32555510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6494-19-5
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Synonyme 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
SMILES Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-6-nitroindazole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Poids de la formule 177.0538