Learn More
3-Methyl-7-propylxanthine, TRC
Code produit 30137127
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137127 1 g 1g
30008528 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3260131G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55242-64-3
Formule moléculaire C9 H12 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Synonyme 3-Methyl-7-propylxanthine, 3,7-Dihydro-3-methyl-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7-n-propylxanthine;
Nom IUPAC 3-methyl-7-propylpurine-2,6-dione
SMILES CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-7-propylxanthine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15)
Poids de la formule 208.096