Learn More
3-méthyladénine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl Adenine |
| CAS | 5142-23-4 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc(N)c2ncnc12 |
| Nom IUPAC | 3-méthylpurine-6-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.15 |
| Poids de la formule | 149.0701 |