Learn More
Méthosulfate de 3-méthylcytidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl Cytidine Methosulfate |
| CAS | 21028-20-6 |
| Formule moléculaire | C10 H16 N3 O5 . C H3 O4 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Methylcytidine Mono(Methyl Sulfate) Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N3O5.CH4O4S/c1-12-6(11)2-3-13(10(12)17)9-8(16)7(15)5(4-14)18-9;1-5-6(2,3)4/h2-3,5,7-9,11,14-16H,4H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t5-,7-,8-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1=C(N)C=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C1=O |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3-méthylpyrimidin-3-ium-2-one ; sulfate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.35 |
| Poids de la formule | 369.0842 |