Learn More
3-Méthyl-d3-pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-d3-pyridine |
| CAS | 10259-17-3 |
| Formule moléculaire | C6 D3 H4 N |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | 3-(tridéutériométhyl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.145 |
| Poids de la formule | 96.0767 |