Learn More
3-(méthyl-d3-thio)propylamine, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methylthio)propylamine-D3 (S-methyl-D3) |
| CAS | 2256713-59-2 |
| Formule moléculaire | C4 D3 H8 N S |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | 1-Propanamine, 3-(methyl-d3-thio)- (ACI), 3-(Methyl-d3-thio)-1-propanamine (ACI), 3-(Methylthio)propylamine-d3, 3-(Methylthio)propylamine-D3 (S-methyl-D3), 3-(Trideuteriomethylthio)-1-propanamine, 3-Methyl-d3-sulfanyl-1-propylamine |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])SCCCN |
| Nom IUPAC | 3-(trideuteriomethylsulfanyl)propan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.2203 |
| Poids de la formule | 108.0801 g/mol |
| Afficher plus |