Learn More
3-Methyl Hippuric Acid-d7, TRC
Code produit 30469837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30469837 1 mg 1mg
30466394 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30469837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3119871MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1216551-07-3
Formule moléculaire C10 D7 H4 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.242
Synonyme 2-[[2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(3-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(3-Methylbenzoyl)glycine-d7, 3-Methylhippuric acid-d7, 2-[[3-(Methyl-d3)benzoyl-2,4,5,6-d4]amino]acetic acid, m-Methylhippuric acid-d7, m-Toluric acid-d7, 3-Methyl hippuric acid-d7
Nom IUPAC 2-[[2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl Hippuric Acid-d7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 200.118
Pourcentage de pureté >95%