Learn More
3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 625120-81-2 |
| Formule moléculaire | C9H20ClNO2 |
| Numéro MDL | MFCD08275216 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(O)CCN(C)CCCCC.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.71 |
| Pourcentage de pureté | 97% |