Learn More
R&D Systems™ 3-Methyladenine
Description
Inhibitor of class III phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase); also inhibits the autophagic sequestration of cell proteins in rat hepatocytes. Blocks apoptosis in cerebellar granule cells (CGCs) following serum and potassium deprivation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyladenine |
| CAS | 5142-23-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C6H7N5 |
| Poids de la formule | 149.15 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 149.16 |