Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-méthyladénine, 90+ %
Code produit 10096372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10096372 100 mg Flacon en verre 100mg
10128802 500 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10096372 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 379791000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5142-23-4
Formule moléculaire C6H7N5
Poids moléculaire (g/mol) 149.16
Numéro MDL MFCD00010531
Clé InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
CID PubChem 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyladenine
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
Nom IUPAC 3-methyl-3H-purin-6-amine
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyladenine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.