Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-méthyladénine, 90+ %
Code produit 10128802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10128802 500 mg Flacon en verre -
10096372 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10128802 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 379795000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5142-23-4
Formule moléculaire C6H7N5
Poids moléculaire (g/mol) 149.16
Numéro MDL MFCD00010531
Clé InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
CID PubChem 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyladenine
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 26,V,17,151
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
Nom IUPAC 3-méthylpurine-6-amine
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyladenine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.