Learn More
3-Methyladenine, MedChemExpress
Code produit 16491896
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491896 500 mg
16461286 200 mg
16427586 100 mg
16403697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491896 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19312
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyladenine
Forme physique Solid
CAS 5142-23-4
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H7N5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme 3-MA
Informations sur la solubilité H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research