Learn More
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Description
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyladipic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 3058-01-3 |
| Couleur | White to Off-White |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H12O4 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC(C)CCC(O)=O |
| Afficher plus |