Learn More
3-Méthylamino-1,2-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333296 100 g 100g
11323296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12653.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40137-22-2 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40137-22-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.137
Numéro MDL MFCD00082732
Clé InChI WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
CID PubChem 2734122
Nom IUPAC 3-(méthylamino)propane-1,2-diol
SMILES CNCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylamino-1,2-propanediol
Densité 1.093
Point d’ébullition 239°C to 241°C
Point d’éclair 152°C (305°F)
Indice de réfraction 1.4745
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1733341
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%