Learn More
3-Méthylamino-1,2-propanediol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Formule moléculaire | C4 H12 N O2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| Nom IUPAC | [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-méthylazanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.144 |
| Poids de la formule | 106.086 |