Learn More
3-Méthylamino-1,2-propanediol, TRC
Code produit 30469782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469782 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3324935G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylamino-1,2-propanediol
CAS 40137-22-2
Formule moléculaire C4 H12 N O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1
SMILES C[NH2+]C[C@H](O)CO
Nom IUPAC [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-méthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 106.144
Poids de la formule 106.086