Learn More
3-Méthylamino-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455018 5 g 5g
15445018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58818.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42055-15-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
3-Methylamino-1-propanol is an alkanolamine that is used to redisperse compacted solids (such as antiperspirant materials) in order to analyze its components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Méthylamino-1-propanol est une alcanolamine utilisée pour redisperser les solides compactés (tels que les matériaux antisudorifiques) afin d’analyser ses composants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42055-15-2
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.138
Numéro MDL MFCD06797456
Clé InChI KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
CID PubChem 10148986
Nom IUPAC 3-(méthylamino) propan-1-ol
SMILES CNCCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methylamino-1-propanol
Densité 0.98
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 82°C (180°F)
Formule linéaire CH3NH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 95%