Learn More
Chlorhydrate d'acide 3-(méthylamino)propanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 65845-56-9 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N O2 . H Cl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-Methyl-β-alanine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-2-4(6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-(méthylamino)propanoïque ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.581 |
| Poids de la formule | 139.04 |