Learn More
3-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486964 50 g 50g
11496964 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486964 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21455.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-84-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylanisole est largement utilisé dans la réaction chimique en tant qu’intermédiaire pour obtenir des matériaux cibles tels que des colorants, des produits pharmaceutiques, des parfums, des photo-initiateurs et des produits agrochimiques. Il est également utilisé comme solvant et en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-84-5
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00008395
Clé InChI OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
CID PubChem 7530
Nom IUPAC 1-méthoxy-3-méthylbenzène
SMILES COC1=CC=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylanisole
Densité 0.969
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.513
Quantité 50 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 907023
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and insoluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylanisole