Learn More
3-Methylbenzamide, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31100192
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31100192 5 g
31094481 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31100192 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1404975g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Formule moléculaire C8H9NO
Numéro MDL MFCD00007990
Quantité 5 g
SMILES O=C(N)C1=CC=CC(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Pourcentage de pureté 99%