Learn More
3-Méthylbenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylbenzamide |
| CAS | 618-47-3 |
| Formule moléculaire | C8H9NO |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10) |
| SMILES | CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 3-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.16 |
| Poids de la formule | 135.0684 |