Learn More
3-Méthylbenzamide, TRC
Code produit 30480507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480507 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM4848402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
Nom IUPAC 3-méthylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Poids de la formule 135.0684