Learn More
Chlorhydrate de 3-méthylbenzènecarboximidamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783833 1 g Flacon en verre ambré 1g
10039461 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783833 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08395DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 20680-59-5
Formule moléculaire C8H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 170.64
Numéro MDL MFCD02180878
Clé InChI QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
CID PubChem 2800701
Nom IUPAC 3-méthylbenzènecarboximidamide ; chlorhydrate
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.64
Pourcentage de pureté 97%