Learn More
3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| Poids de la formule | 190.023 |