Learn More
3-Methylbenzenethiol, 95%
Code produit 11391056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11391056 5 g Flacon en verre 5g
10280060 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391056 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-40-7
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004843
Clé InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
CID PubChem 7930
Nom IUPAC 3-methylbenzene-1-thiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzenethiol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 77.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SH
Indice de réfraction 1.5742 to 1.5772
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.044
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Toluenethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.