Learn More
3-Methylbenzo[b]furan-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460137 1 g 1g
11470137 5 g 5g
11480137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21044.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24673-56-1
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00060511
Clé InChI YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
CID PubChem 600591
Nom IUPAC 3-méthyle-1-benzofurane-2-acide carboxylique
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Point de fusion 192°C to 197°C
Quantité 1 g
Beilstein 132104
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%