Learn More
3-Methylbenzo[b]furan-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470137 5 g 5g
11460137 1 g 1g
11480137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21044.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24673-56-1
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00060511
Clé InChI YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
CID PubChem 600591
Nom IUPAC 3-méthyle-1-benzofurane-2-acide carboxylique
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Point de fusion 192°C to 197°C
Quantité 5 g
Beilstein 132104
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.