Learn More
3-méthylbenzo[b]thiophène-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490183 5 g 5g
11480183 1 g 1g
11400193 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490183 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11375.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22053-74-3 | C10H8OS | 176.233 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22053-74-3
Formule moléculaire C10H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 176.233
Numéro MDL MFCD00052307
Clé InChI DRZGHNXLEQHVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, pubchem7453, acmc-20an0e, 3-methylthianaphthene-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-benzothiophenecarboxaldehyde, 3-methyl benzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2 carboxaldehyde
CID PubChem 519918
Nom IUPAC 3-méthyl-1-benzothiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 121582
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.24
Pourcentage de pureté 98%