Learn More
3-Méthylbenzo[b]thiophène-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470488 25 g 25g
11450488 1 g 1g
11460488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24624.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3133-78-6 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3133-78-6
Formule moléculaire C10H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 192.232
Numéro MDL MFCD01830305
Clé InChI YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
CID PubChem 821868
Nom IUPAC 3-méthyle-1-benzothiophène-2-acide carboxylique
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 241°C to 244°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté 97%