Learn More
3-Méthylbenzofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10190502 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10190502 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10190502 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzofuran
CAS 21535-97-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8O
Indice de réfraction 1.5535 to 1.5555
Numéro MDL MFCD00205641
Quantité 1 g
Synonyme 3-methylbenzofuran, 3-methyl-benzofuran, benzofuran, 3-methyl, 3-methylbenzo b furan, acmc-209flj, #
Clé InChI ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=COC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 3-méthyl-1-benzofurane
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
CID PubChem 88939
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide