Learn More
3-Méthylbenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414137 50 g 50g
11404137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19568.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 643-65-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
3-Methylbenzophenone is used as a pharmaceutical intermediate or Ketoprofen intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylbenzophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique ou comme intermédiaire de kétoprofène.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-65-2
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00008535
Clé InChI URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzophenone, 3-methyl-benzophenone, phenyl m-tolyl methanone, benzophenone, 3-methyl, 3-methylphenyl-phenylmethanone, methanone, 3-methylphenyl phenyl, 3-methylphenyl phenyl ketone, 3-benzoyltoluene, m-methylbenzophenone, zlchem 905
CID PubChem 69511
Nom IUPAC (3-méthylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzophenone
Densité 1.093
Point d’ébullition 316°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.598
Quantité 50 g
Beilstein 2045488
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 99%