Learn More
3-Méthylbenzophénone, TRC
Code produit 30468905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468905 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM45454550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Formule moléculaire C14 H12 O
Quantité 50 mg
Synonyme 3-Methylbenzophenone, Methanone, (3-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Methylphenyl)phenylmethanone, 3-Benzoyltoluene, 3-Methylbenzophenone, Phenyl 3-tolyl ketone, Phenyl m-tolyl ketone, Phenyl(m-tolyl)methanone, m-Methylbenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (3-méthylphényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.24
Poids de la formule 196.0888