Learn More
Bromure de 3-méthylbenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426426 5 g 5g
11436426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24731.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-13-3 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-13-3
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000177
Clé InChI FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
CID PubChem 12099
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzyl bromide
Densité 1.37
Point d’ébullition 184°C to 185°C (340 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.569
Quantité 5 g
Numéro UN UN1701
Beilstein 2076425
Merck Index 14,10090
Poids de la formule 185.07
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.