Learn More
Chlorure de 3-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3-Methylbenzyl chloride is used as an organic light-emitting diode and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de 3-méthylbenzyle est utilisé comme une diode électroluminescente organique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylbenzyl chloride |
| Densité | 1.066 |
| Point d’ébullition | 195°C to 196°C |
| Point d’éclair | 75°C (167°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.535 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 2040357 |
| Merck Index | 14,10091 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.