Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Code produit 11328585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328585 5 g 5g
11318585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328585 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L12043.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 25697-56-7
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00022075
Clé InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
CID PubChem 2801207
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanethiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzyl mercaptan
Point d’ébullition 102°C to 104°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2239962
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 95%