Learn More
3-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429260 25 g Flacon en verre 25g
10051721 1 g Flacon en verre 1g
10205920 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155480250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    166.65€ / 25g
    Économisez 25.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-81-2
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008118
Clé InChI RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
CID PubChem 66015
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9660g/mL
Point d’ébullition 202.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5370
Quantité 25 g
Beilstein 12, 1134
Gravité spécifique 0.966
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.