Learn More
3-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311767 5 g 5g
11301767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04922.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-81-2
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00008118
Clé InChI RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
CID PubChem 66015
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzylamine
Densité 0.96
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 507474
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%