Learn More
Acide 3‘ -méthylbiphényl-4-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15453898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453898 1 g 1g
15463898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57426.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5728-33-6
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD03424590
Clé InChI CVFLWXCNPWFJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, rarechem al be 1342, pubchem10295, acmc-1apyt, 4-m-tolyl-benzoic acid
CID PubChem 2759816
Nom IUPAC Acide 4-(3-méthylphényl)benzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 96%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.