Learn More
3-Méthylbiphényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364414 1 g 1g
11374414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01006.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.239 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-93-6
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.239
Numéro MDL MFCD00008533
Clé InChI NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
CID PubChem 12564
Nom IUPAC 1-méthyl-3-phénylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbiphenyl
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 1.014
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.602
Quantité 1 g
Beilstein 2039658
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 95%