Learn More
3-Méthylbut-2-ényl formate, Thermo Scientific™
Code produit 10743063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743063 10 g Flacon en verre ambré 10g
10533222 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10743063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00092EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 68480-28-4
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00036614
Clé InChI ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
CID PubChem 110373
SMILES CC(C)=CCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbut-2-enyl formate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2OCHO
Quantité 10 g
Nom IUPAC 3-methylbut-2-en-1-yl formate
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique