Learn More
3-méthylbutanamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10563833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10563833 1 g 1g
10347222 10 g -
10650525 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10563833 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12988DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 541-46-8
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00014807
Clé InChI SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
CID PubChem 10930
Nom IUPAC 3-méthylbutanamide
SMILES CC(C)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbutanamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%