Learn More
Acide 3-méthoxycinnamique, majoritairement trans, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11375339
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375339 2 g 2g
11385339 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20914.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3029-79-6
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00016844
Clé InChI JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
Synonyme 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
CID PubChem 2063448
ChEBI CHEBI:61118
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-méthylphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 115°C to 119°C
Quantité 2 g
Beilstein 2042550
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%