Learn More
3-méthylcyclohexane-1,2-dione, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455227 5 g 5g
11465227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22623.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3008-43-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3008-43-3
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00209518
Clé InChI JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3-methyl, 1-methyl-2,3-cyclohexadione, coffee dione, fema no. 3305, methylcyclohexanedione, acmc-1cmqp, dsstox_cid_27675, dsstox_rid_82493, dsstox_gsid_47675
CID PubChem 3321360
Nom IUPAC 3-methylcyclohexane-1,2-dione
SMILES CC1CCCC(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
Point de fusion 57°C to 59°C
Point d’ébullition 69°C to 72°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté ≥98%