Learn More
3-méthylcyclohexane-1,2-dione, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylcyclohexane-1,2-dione |
| Point de fusion | 57°C to 59°C |
| Point d’ébullition | 69°C to 72°C (1 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |