Learn More
3-méthylcyclopentanone99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391767 5 g 5g
11381767 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04940.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1757-42-2
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001416
Clé InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
CID PubChem 15650
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcyclopentanone
Point de fusion -58°C
Densité 0.914
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1305074
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 99%