Learn More
3-Méthylcyclopentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylcyclopentanone |
| CAS | 1757-42-2 |
| Formule moléculaire | C6H10O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | 3-méthylcyclopentan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
| Poids de la formule | 98.0732 |