Learn More
3-Methylcytidine, MedChemExpress
Code produit 16474508
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16474508 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111645
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
MedChemExpress 3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcytidine
CAS 2140-64-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H15N3O5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : 90 mg/mL (349.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (323.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=N)=O)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 257.24
Poids de la formule 257.24
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation