Learn More
3-méthylènecyclobutanecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | CH2=C4H5CN |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 93.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |