Learn More
3-méthylènecyclobutanecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15710869 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15710869 25 g 25g
15700869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15710869 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376010250
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15760-35-7 | C6H7N | 93.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15760-35-7
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Clé InChI ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
CID PubChem 27474
Nom IUPAC 3-méthylidènecyclobutane-1-carbonitrile
SMILES C=C1CC(C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire CH2=C4H5CN
Quantité 25 g
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 97%