Learn More
Anhydride 3-méthylglutarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10222462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10222462 5 g Flacon en verre 5g
10562711 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10222462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126870050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4166-53-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4166-53-4
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00006683
Clé InChI MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
CID PubChem 77828
Nom IUPAC 4-méthyloxane-2,6-dione
SMILES CC1CC(=O)OC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylglutaric anhydride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40°C to 45°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 415
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylglutaric anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.